Imprimer
4-Acetoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR962477-25GEA 343 EUR
APOSOR962477-25G APOSOR962477-5G
4-Acetoxybenzonitrile 98%
4-Acetoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Poids moléculaire: 161,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129158
Numéro CAS: 13031-41-9