Imprimer
Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR9636-250MGEA 84.4 EUR
APOSOR9636-250MG
Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 127801-87-0