3-Nitrosalicylic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅NO₅ Poids moléculaire: 183,1183 g/mol Point de fusion: 142…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024240 Numéro CAS: 85-38-1 |