Imprimer
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR9902-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-5G APOSOR9902-25G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Poids moléculaire: 324,9400 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01360521
Numéro CAS: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III