Imprimer
2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): 4-Chlorophenacylamine hydrochloride
OR9907-10G OR9907-25G OR9907-5G
APOSOR9907-10GEA 234 EUR
APOSOR9907-10G APOSOR9907-25G APOSOR9907-5G
2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂NO
Point de fusion: 262 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00193061
Numéro CAS: 5467-71-0