3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Poids moléculaire: 221,57 g/mol Point de fusion: 39…41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631557 Numéro CAS: 129604-26-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |