Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC0411-5GEA 171 EUR
APOSPC0411-5G APOSPC0411-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631578
Numéro CAS: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II