Imprimer
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC062-1GEA 35 EUR
APOSPC062-1G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 98%
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
Poids moléculaire: 164,9300 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095147
Numéro CAS: 468718-30-1