Imprimer
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC0804-25GEA 621 EUR
APOSPC0804-25G APOSPC0804-5G APOSPC0804-1G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₄F₅NS
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788521
Numéro CAS: 401892-85-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III