Imprimer
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC0836-5GEA 88.7 EUR
APOSPC0836-5G APOSPC0836-25G APOSPC0836-1G
4-Fluorosalicylaldehyde 99%
4-Fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788526
Numéro CAS: 348-28-7