Imprimer
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC0942-25GEA 147 EUR
APOSPC0942-25G
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
Poids moléculaire: 220,22 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041171
Numéro CAS: 1736-70-5