Imprimer
2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC1079D-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1079D-1G
2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-(2-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Poids moléculaire: 283,25 g/mol
Point de fusion: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052419
Numéro CAS: 175135-08-7