Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₁BF₃KO Poids moléculaire: 290,13 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04115746 Numéro CAS: 850623-47-1 |