Imprimer
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC1619-1GEA 93.1 EUR
APOSPC1619-1G APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
Poids moléculaire: 233,98 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801695
Numéro CAS: 850593-10-1