Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC1693-25GEA 166 EUR
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClFNO
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115715
Numéro CAS: 114776-15-7