Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC1773-1GEA 97.4 EUR
APOSPC1773-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
Poids moléculaire: 233,98 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363789
Numéro CAS: 871329-83-8