Imprimer
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC1775-1GEA 274 EUR
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Poids moléculaire: 248,0100 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363786
Numéro CAS: 850593-12-3