Imprimer
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC200133-5GEA 165 EUR
APOSPC200133-5G APOSPC200133-1G
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Poids moléculaire: 212,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784378
Numéro CAS: 871231-44-6