Imprimer
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC200138-5GEA 176 EUR
APOSPC200138-5G APOSPC200138-1G
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₉H₉BF₃KO₂
Poids moléculaire: 256,07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800743
Numéro CAS: 1439402-07-9