Imprimer
7-Fluorochroman-4-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC200546-5GEA 178 EUR
APOSPC200546-5G
7-Fluorochroman-4-one 97%
7-Fluorochroman-4-one
Formule: C₉H₇FO₂
Poids moléculaire: 166,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202344
Numéro CAS: 113209-68-0