Imprimer

2-Chloro-6-fluoroquinoxaline 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSPC201263-250MGEA 98.9 EUR
APOSPC201263-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinoxaline 95+%
2-Chloro-6-fluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄ClFN₂
Poids moléculaire: 182,5800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999192
Numéro CAS: 55687-33-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR