Imprimer
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC201297-10GEA 133 EUR
APOSPC201297-10G APOSPC201297-5G
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Poids moléculaire: 183,1796 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782043
Numéro CAS: 73792-12-8