Imprimer
2-Fluoroisonicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC2057-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2057-1G
2-Fluoroisonicotinic acid 98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
Poids moléculaire: 141,10
Point de fusion: 191…200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181194
Numéro CAS: 402-65-3