Imprimer
Barium hexafluorosilicate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2147-50G
APOSPC2147-50GEA 241 EUR
APOSPC2147-50G
Barium hexafluorosilicate 98%
Barium hexafluorosilicate
Formule: BaF₆Si
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00014185
Numéro CAS: 17125-80-3