Imprimer
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC2806-1GEA 102 EUR
APOSPC2806-1G APOSPC2806-5G
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Poids moléculaire: 151,1400 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236861
Numéro CAS: 222978-02-1