Imprimer
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC2875W-1GEA 72.7 EUR
APOSPC2875W-1G
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇F₂N₃S
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060563
Numéro CAS: 206559-58-2