Imprimer
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC2999-1GEA 64 EUR
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
Poids moléculaire: 211,98 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656274
Numéro CAS: 874288-38-7