Imprimer
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC300571-250MGEA 139 EUR
APOSPC300571-250MG
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 258,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987556
Numéro CAS: 1363404-84-5