Imprimer
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC302062-5GEA 316 EUR
APOSPC302062-5G APOSPC302062-1G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Poids moléculaire: 188,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258696
Numéro CAS: 438050-23-8