Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC302245-1GEA 136 EUR
APOSPC302245-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 248,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687201
Numéro CAS: 1324063-28-6