Imprimer
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC302260-1GEA 150 EUR
APOSPC302260-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 205,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832323
Numéro CAS: 1017778-95-8