Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC302274-1GEA 114 EUR
APOSPC302274-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆Cl₂FN
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025386
Numéro CAS: 916420-66-1
UN: 3259
ADR: 8,III