Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC302304-1GEA 166 EUR
APOSPC302304-1G APOSPC302304-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783225
Numéro CAS: 86256-47-5