Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC302469-1GEA 118 EUR
APOSPC302469-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₉F₃O
Poids moléculaire: 190,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832284
Numéro CAS: 1017778-02-7