Imprimer
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302504-1G
APOSPC302504-1GEA 114 EUR
APOSPC302504-1G
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Poids moléculaire: 216,18 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD11519314
Numéro CAS: 1092460-66-6