Imprimer
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302506-1G
APOSPC302506-1GEA 171 EUR
APOSPC302506-1G
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₃
Poids moléculaire: 268,62 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09025398
Numéro CAS: 916420-74-1