Imprimer
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC302513-1GEA 118 EUR
APOSPC302513-1G
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Poids moléculaire: 216,18 g/mol
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863355
Numéro CAS: 1000932-18-2