Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC302554-10GEA 0 EUR
APOSPC302554-10G APOSPC302554-5G APOSPC302554-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Poids moléculaire: 273,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783226
Numéro CAS: 86256-51-1
UN: 3265
ADR: 8,III