Imprimer
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-3-methoxy acetophenone
PC302661-1G
APOSPC302661-1GEA 77.1 EUR
APOSPC302661-1G
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Poids moléculaire: 186,15 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02258906
Numéro CAS: 373603-19-1