2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄ClF₃O Poids moléculaire: 208,56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04112538 Numéro CAS: 82096-91-1 |