Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC302730-1GEA 285 EUR
APOSPC302730-1G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398592
Numéro CAS: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III