Imprimer
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC302781-1GEA 43.7 EUR
APOSPC302781-1G APOSPC302781-5G
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832382
Numéro CAS: 1017779-67-7