2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₉ClFNO Poids moléculaire: 189,62 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660327 Numéro CAS: 886761-60-0 UN: 2735 ADR: 8,III |