Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302818-1G
APOSPC302818-1GEA 58.2 EUR
APOSPC302818-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219,16 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18399714
Numéro CAS: 1261828-46-9