Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSPC302861-1GEA 147 EUR
APOSPC302861-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 95%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687209
Numéro CAS: 1323966-34-2
UN: 3259
ADR: 8,III