4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₀F₃N Poids moléculaire: 189,18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06212985 Numéro CAS: 771581-64-7 |