4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Poids moléculaire: 221,56 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06660261 Numéro CAS: 886501-50-4 |