Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303115-1G
APOSPC303115-1GEA 119 EUR
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Poids moléculaire: 205,18 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09025405
Numéro CAS: 916420-84-3