Imprimer
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSPC303352-1GEA 23.4 EUR
APOSPC303352-1G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide 97%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
Poids moléculaire: 211,16 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800668
Numéro CAS: 913472-55-6