Imprimer
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSPC3041-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-25G APOSPC3041-5G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅FN₂O₄
Poids moléculaire: 200,1240 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205111
Numéro CAS: 349-01-9